Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire USP Blaubrand™ Eterna™ de classe AS, avec certificat
Code produit. 15855562 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15855562
Marque: BRAND™ 950518
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique AR-GLAS™ et conformes aux normes DIN EN ISO 648. Les pipettes avec de marque BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ de classe AS sont livrées avec un certificat individuel de conformité USP.
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
  • Délai de réponse : 5 secondes.
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
  • Livré avec un certificat de conformité USP individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648, DIN 12691
Classe AS
Matériau AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Type de graduation Marquage DE-M
Tolérance 0,05 mL
Couleur Rouge
Volume (métrique) 50 ml
Type Pipette volumétrique avec bulbe