Learn More
Brand™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS, avec certificat
En verre sodocalcique AR-GLAS™ et conformes aux normes DIN EN ISO 648. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque:  Brand™ 930512
32.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15815532
  • 48.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
  • Délai de réponse : 5 secondes.
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
  • Livrées avec un certificat de conformité individuel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour délivrer un volume donné
AS
Oui
Marquage DE-M
Rouge
Pipette volumétrique avec bulbe
DIN EN ISO 648, DIN 12691
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique
Ambré
0,02 mL
10 ml