Learn More
Brand™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS, avec certificat
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
:
Capacité : 20 mL
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
- Délai de réponse : 5 secondes.
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
| Classe | AS |
| Matériau | AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Type de graduation | Marquage DE-M |
| Couleur | Jaune |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Longueur (métrique) | 510 mm |
| Afficher plus |