Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS, avec certificat de lot
En verre sodocalcique AR-GLAS™ et conformes aux normes DIN EN ISO 648. Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant. Commande totale livrée à partir d’un lot (dans la mesure du possible).
49.00€ - 53.00€
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648, DIN 12691
Classe AS
Matériau AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique
Graduée Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15811508
Afficher les documents
BRAND™
230507
5 ml
49.00€
6 pièces
Expédition estimée: 18-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15821508
Afficher les documents
BRAND™
230512
10 ml
53.00€
6 pièces
Expédition estimée: 18-06-2025
Description
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
  • Délai de réponse : 5 secondes.
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
  • Commande totale livrée à partir d’un lot (dans la mesure du possible)
Spécification
Spécification
Pour délivrer un volume donné
AS
Oui
Marquage DE-M
DIN EN ISO 648, DIN 12691
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique
Ambré
Pipette volumétrique avec bulbe
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS, avec certificat de lot