Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™ ETERNA
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 4788. Les éprouvettes graduées de forme haute en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA possèdent un bec verseur et un socle hexagonal en verre pour une plus grande stabilité. Les graduations ambrées avec marquage DE-M permettent une évaluation rapide et facile du volume.
Marque: BRAND™ 32708
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
- Autoclavables
- Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
- Avec bec verseur intégré et base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité
- Les graduations ambrées avec marquage DE-M permettent une évaluation rapide et facile du volume
- Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande
Spécification
Rond | |
Éprouvette graduée | |
Ambré | |
Hexagonale | |
140 mm | |
Verre borosilicaté | |
Certificat de lot | |
Autoclavables |
±0,1 ml | |
Pour contenir | |
DIN EN ISO 4788 | |
A | |
Marquage DE-M, graduations indélébiles ambrées | |
10 ml | |
0,2 ml | |
0.2mL |