Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™ avec bouchon en verre
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée de classe A BRAND™ BLAUBRAND™ avec bouchon en verre est disponible avec un col étroit ou un col large en plusieurs tailles. Le marquage DE-M sur le col permet un contrôle rapide et précis du volume.
Marque:  BRAND™ 37257
29.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21985" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
Code produit. 11814020
  • 43.20€ / 2 pièces
En stock
Description
  • Flacon volumétrique de classe A
  • En verre borosilicaté
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
  • Le marquage DE-M permet un contrôle rapide et précis du volume
  • Bouchon en verre inclus
Spécification
Spécification
Étalonné pour contenir
Verre
Marquage DE-M
Verre borosilicaté
Étroit
Oui
10/19
DIN EN ISO 1042
Transparent
20 ml
plusmn; 0,04 ml
1/boîte
A