Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™ avec bouchon en verre
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée de classe A BRAND™ BLAUBRAND™ avec bouchon en verre est disponible avec un col étroit ou un col large en plusieurs tailles. Le marquage DE-M sur le col permet un contrôle rapide et précis du volume.
Marque: BRAND™ 37266
168.76 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.21000kg
Description
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Le marquage DE-M permet un contrôle rapide et précis du volume
- Bouchon en verre inclus
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Verre | |
Marquage DE-M | |
Verre borosilicaté | |
Étroit | |
Oui | |
34/35 |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
5 l | |
plusmn; 1,2 ml | |
1/boîte | |
A |