Learn More
BRAND™ Fioles jaugées classe A Blaubrand™ ETERNA™
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. Les fioles jaugées BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ de classe A sont calibrées pour contenir une quantité précise de liquide à une température donnée. Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles. Les fioles sont accompagnées de bouchons en PP et portent un marquage DE-M.
37.67€ - 104.00€
Spécification
Étalonnage | Étalonné pour contenir |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nbre par carton | 2/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Type de goulot | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Type de goulot | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11864150
|
BRAND™
36849 |
100 ml | 14/23 | Étroit | ± 0,1 ml |
50.75€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11643199
|
BRAND™
36842 |
25 ml | 12/21 | Large | ± 0,06 ml |
56.55€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10400181
|
BRAND™
36853 |
1000 ml | 24/29 | Étroit | ±0.4 ml |
63.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10410181
|
BRAND™
36854 |
2000 ml | 29/32 | Étroit | ± 0,6 ml |
104.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15517841
|
BRAND™
36846 |
20 ml | 12/21 | Large | ± 0,06 ml |
43.10€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11884000
|
BRAND™
36847 |
50 ml | 12/21 | Étroit | ± 0,06 ml |
65.25€
2 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11894000
|
BRAND™
36848 |
50 ml | 14/23 | Large | ± 0,08 ml |
64.75€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11804010
|
BRAND™
36850 |
200 ml | 14/23 | Étroit | ± 0,15 ml |
58.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11824010
|
BRAND™
36852 |
500 ml | 19/26 | Étroit | ±0.25 ml |
84.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11633199
|
BRAND™
36838 |
5 ml | 10/19 | Large | ±0,04 ml |
41.05€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11653199
|
BRAND™
36843 |
10 ml | 10/19 | Large | ±0,04 ml |
41.55€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11874000
|
BRAND™
36845 |
20 ml | 10/19 | Étroit | ±0,04 ml |
37.67€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11814010
|
BRAND™
36851 |
250 ml | 14/23 | Étroit | ± 0,15 ml |
60.65€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Comprend un bouchon en polypropylène et un marquage DE-M
Specifications
Étalonné pour contenir | |
Transparent | |
2/boîte | |
A |
Polypropylène | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Bouchon |