Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- En verre borosilicaté.
- Conforme aux normes DIN ISO 4788
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend un bec verseur intégré et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité
- Graduations en émail bleu pour une évaluation aisée du volume
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Hauteur (métrique) | 115 mm |
| Tolerance Metric | ± 0,05 ml |
| Type | Éprouvette graduée |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Afficher plus |