Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ possède un bec verseur intégré et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité. Les graduations sont marquées en émail bleu pour une évaluation aisée du volume.
Marque: BRAND™ 32154
108.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En verre borosilicaté.
- Conforme aux normes DIN ISO 4788
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend un bec verseur intégré et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité
- Graduations en émail bleu pour une évaluation aisée du volume
Spécification
Hexagonale | |
Bleu | |
DIN EN ISO 4788 | |
365 mm | |
Éprouvette graduée | |
500 ml | |
Marquage DE, graduations courtes en émail bleu | |
Autoclavables |
Pour contenir | |
Rond | |
A | |
±2,5 ml | |
Verre borosilicaté | |
Certificat de lot | |
5 ml | |
5 ml |