Learn More
BRAND™ Éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe A BLAUBRAND™
Code produit. 11858341 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11858341
Marque: BRAND™ 32448
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend un bouchon en polypropylène et une base hexagonale. Les éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ sont étalonnées pour leur volume de liquide contenu à l’intérieur du récipient.
  • Fabrication en verre borosilicaté (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Comprend un bouchon en polypropylène et une base hexagonale
  • Hauteur sans bouchon
  • Toutes les éprouvettes BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
  • Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Étalonnage Pour contenir
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type Éprouvette à mélange graduée
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Classe Classe B.
Capacité (métrique) 250 ml
Hauteur (métrique) 350 mm
Comprend Certificat de lot, bouchon en polypropylène
Balance Graduations en émail bleu
Matériau du bouchon Polypropylène, PP
Graduations 2 ml
Autoclavable Autoclavables