Learn More
BRAND™ Éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe A BLAUBRAND™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Fabrication en verre borosilicaté (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Comprend un bouchon en polypropylène et une base hexagonale
- Hauteur sans bouchon
- Toutes les éprouvettes BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
- Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Type | Éprouvette à mélange graduée |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Classe | Classe B. |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Hauteur (métrique) | 500 mm |
| Afficher plus |