Learn More
BRAND™ Pipettes graduées BLAUBRAND™
En AR-GLAS™. Les pipettes de mesure graduées BLAUBRAND™ sont étalonnées pour contenir (TC, In.)
96.00€
Spécification
Calibré | Oui |
---|---|
Étalonnage | Pour contenir |
Classe | A |
Matériau | AR-GLAS™ |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11835830
|
BRAND™
27704 |
0,2 ml |
96.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11818311
|
BRAND™
27702 |
0,1 mL |
96.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En AR-GLAS™
- Marquage DE-M de classe A.
- Limites d’erreur et sous-division conformément à la norme DIN 12689
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Toutes les pipettes graduées BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Également disponible sur demande avec certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS.
Spécification
Oui | |
A | |
Oui | |
12/boîte |
Pour contenir | |
AR-GLAS™ | |
Bleu | |
360 mm |