Learn More
BRAND™ Microburettes en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec broche en PTFE
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Fabrication en verre borosilicaté (Boro 3.3. selon DIN EN ISO 385)
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Bang-Pattern
- Bande Schellbach
- Comprend un robinet à pointeau interchangeable avec broche en PTFE
- Support inclus
- Toutes les burettes BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
- Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Longueur (métrique) | 900 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,01 mL |
| Comprend | Bandes Schellbach |
| Robinets d’arrêt | Latéral |
| Matériau du robinet d’arrêt | Verre |
| Tolérance | ±0.01 mL |
| Class | Classe AS |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 385 |