Learn More
BRAND™ Microburettes en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec broche en PTFE
Code produit. 10018500 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10018500
Marque: BRAND™ 24599
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriquée en verre borosilicaté. Les microburettes en verre borosilicaté BRAND™ Blaubrand™ avec broche en PTFE sont étalonnées pour délivrer un volume donné correspondant à un volume spécifié.
  • Fabrication en verre borosilicaté (Boro 3.3. selon DIN EN ISO 385)
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Bang-Pattern
  • Bande Schellbach
  • Comprend un robinet à pointeau interchangeable avec broche en PTFE
  • Support inclus
  • Toutes les burettes BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
  • Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 900 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,02 mL
Comprend Bandes Schellbach
Robinets d’arrêt Latéral
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ±0.02 mL
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385