Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre borosilicaté BLAUBRAND™ classe A avec bouchon en polypropylène, avec certificat
Code produit. 15895532 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
:
Capacité : 10000 ml
Code produit. 15895532
Marque: BRAND™ 937236
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté 3.3 Étalonné pour son volume contenu (TC, In.) Livré avec numéro de lot et certificat de lot. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
  • Construction en verre borosilicaté (Boro 3.3)
  • Bouchon en PP
  • Graduations en bleu
  • Marquage DE-M
  • DIN EN ISO 1042
  • Livrées avec un certificat de conformité individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Volume contenu (TC, po)
Certifications/Conformité Étalonnage DAkkS
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 10 l
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ± 2 ml
Nbre par carton 1 pièce
Tolérance ±2 ml
Classe A
Taille du bouchon 45/40