Learn More
BRAND™ Burette en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec robinet d’arrêt latéral en PTFE
Code produit. p-8003524 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10170321
Marque: BRAND™ 13844
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquée en verre borosilicaté. Les burettes en verre borosilicaté BRAND™ Blaubrand™ avec robinet d’arrêt latéral en PTFE sont étalonnées pour délivrer un volume donné correspondant à un volume spécifié.
  • Construction en verre borosilicaté (boro 3.3 selon DIN EN ISO 385.)
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex).
  • Bande Schellbach.
  • Longueur d’env. 800 mm.
  • Toutes les burettes BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 800 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,02 mL
Robinets d’arrêt Latéral
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Volume (métrique) du réservoir 10 ml
Type Burette
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385