Learn More
BRAND™ Burette en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec robinet d’arrêt droit
En verre borosilicaté. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex). Fournie avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
185.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 800 mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Comprend | Robinet d’arrêt droit |
Robinets d’arrêt | Droit |
Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11834050
|
BRAND™
12484 |
10 ml |
185.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11844050
|
BRAND™
12488 |
50 ml |
185.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Construction en verre borosilicaté (Boro 3.3)
- Avec robinet d’arrêt droit et broche en PTFE
- Conforme aux normes DIN EN ISO 385
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Bande Schellbach
- Longueur d’environ 800 mm
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande
Spécification
800 mm | |
Robinet d’arrêt droit | |
PTFE | |
Classe AS |
Verre borosilicaté | |
Droit | |
Burette | |
DIN EN ISO 385 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Burette en verre borosilicaté BLAUBRAND™ avec robinet d’arrêt droit