Learn More
BRAND™ Burette automatique BLAUBRAND™ avec flacon et robinet d’arrêt intermédiaire
Code produit. 10653181 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10653181
Marque: BRAND™ 22767
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La burette automatique à granulés comprend un flacon en verre sodocalcique de 2000 ml et une clé en PTFE pour robinet à pointeau latéral Schellbach. Les graduations se situent dans les limites d’erreur définies par DIN et ISO et portent le marquage DE-M.
  • Construction en verre borosilicaté (boro 3.3) selon DIN EN ISO 385.
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex).
  • Bande Schellbach.
  • Comprend un robinet à pointeau avec broche en PTFE (robinet d’arrêt intermédiaire avec clé en PTFE).
  • Remise à zéro automatique.
  • Robinet d’arrêt intermédiaire 4 NS/19 pour le recyclage des liquides résiduels.
  • Hauteur totale d’env. 1 m incl. flacon de 2000 ml (verre sodocalcique).
  • Toutes les burettes automatiques BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
À utiliser avec (équipement) Flacon, robinet à pointeau, broche en PTFE
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,05 mL
Comprend Bande Schellbach
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,03 ml
Type Burette automatique
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385, USP