Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 2 seul trait, avec certificat
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 2 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque: BRAND™ 929732
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- 2 traits avec marquage DE-M en émail bleu
- Classe AS
- Certifié DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai d’attente : 5 secondes
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Livrées avec un certificat de conformité individuel
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
0,1 mL | |
plusmn;0,02 ml | |
10 ml | |
Pipette à poire |
DIN EN ISO 648, ISO 1769 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Bleu | |
Marquage DE-M | |
Rouge | |
440 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto