Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 1 seul trait, avec certificat
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 1 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque:  BRAND™ 929717
39.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15875522
  • 54.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™
  • 1 trait avec marquage DE-M en émail bleu
  • Classe AS
  • Certifié DIN EN ISO 648
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Délai d’attente : 5 secondes
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Livrées avec un certificat de conformité individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour délivrer un volume donné
AS
Oui
Marquage DE-M
Blanc
540 mm
DIN EN ISO 648, ISO 1769
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique
Bleu
plusmn; 0,05 ml
40 ml
Pipette à poire