Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 1 seul trait, avec certificat
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 1 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque: BRAND™ 929705
31.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- 1 trait avec marquage DE-M en émail bleu
- Classe AS
- Certifié DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai d’attente : 5 secondes
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Livrées avec un certificat de conformité individuel
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
Marquage DE-M | |
Noir | |
330 mm |
DIN EN ISO 648, ISO 1769 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Bleu | |
plusmn; 0,01 ml | |
3 ml | |
Pipette à poire |