Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 1 seul trait, avec certificat de lot
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 1 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Commande totale livrée à partir d’un lot (dans la mesure du possible).
Marque:  BRAND™ 229702
Code produit. 15814487
  • 80.75€ / 12 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™
  • 1 trait avec marquage DE-M en émail bleu
  • Classe AS
  • Certifié DIN EN ISO 648
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Délai d’attente : 5 secondes
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Commande totale livrée à partir d’un lot (dans la mesure du possible)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour délivrer un volume donné
AS
Oui
Marquage DE-M
Bleu
300 mm
DIN EN ISO 648
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique
Bleu
5 s
1 ml
Pipette à poire à un trait