Learn More
Brand™ Fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté ambré BLAUBRAND™ avec bouchon en verre
En verre borosilicaté ambré et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté ambré BRAND™ BLAUBRAND™ avec bouchon en verre protège de la détérioration les liquides photosensibles. Bouchon en verre interchangeable avec un bouchon en polypropylène. Certificat individuel USP disponible sur demande.
Marque: Brand™ 37464
53.61 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Description
- En verre borosilicaté ambré
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend un bouchon en verre ambré, interchangeable avec un bouchon en polypropylène.
- Le flacon ambré foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Verre | |
25 ml | |
± 0,03 ml | |
Fiole jaugée | |
A |
DIN EN ISO 1042, certificat individuel USP sur demande | |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
2 pièces | |
± 0,03 ml | |
10/16 |