Learn More
BRAND™ Fiole jaugée classe A USP en verre borosilicaté Blaubrand™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- En verre borosilicaté de classe A.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Bouchon en PP inclus.
- Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
- Étalonnée pour son volume contenu. (TC, In)
- Certificat de lot USP inclus. Certificat individuel USP disponible sur demande.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Étalonné pour contenir |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042, certificat de lot USP, certificat individuel USP sur demande |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 200 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Limite d’erreur | ± 0,10 ml |
| Nbre par carton | 2 pièces |
| Classe | A |
| Taille du bouchon | 14/23 |