Learn More
Brand™ Flacon de mesure BLAUBRAND™ 250 ml
Avec un seul certificat.
Marque: Brand™ 937251
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre Boro 3.3 avec bouchon en polypropylène
- Marques et inscriptions en émail bleu à contraste élevé
- Col large
Spécification
DIN EN ISO 1042 | |
250 ml | |
Émail bleu | |
Bouchon |
Polypropylène | |
Verre borosilicaté 3.3 | |