Learn More
BRAND™ Fiole jaugée classe A USP en verre borosilicaté Blaubrand™
En verre borosilicaté de classe A et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée classe A USP en verre borosilicaté BRAND™ Blaubrand™ est fournie avec un bouchon et PP et un certificat de lot USP. Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
Brand: BRAND™ 36951
57.97 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Additional Details : Poids : 0.37000kg
Description
- En verre borosilicaté de classe A.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Bouchon en polypropylène inclus.
- Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
- Étalonnée pour son volume contenu. (TC, In)
- Certificat de lot USP inclus. Certificat individuel USP disponible sur demande.
Specifications
Étalonné pour contenir | |
PP | |
250 ml | |
plusmn; 0,12 ml | |
A |
DIN EN ISO 1042, certificat de lot USP, certificat individuel USP sur demande | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
2 pièce | |
14/23 |