Learn More
BRAND™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté ambré BLAUBRAND™ avec bouchon en verre
En verre borosilicaté ambré et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée de classe A en verre borosilicaté ambré BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en verre protège les liquides photosensibles contre toute détérioration. Numéro de lot et certificat fournis dans l’emballage. Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
74.75€ - 136.00€
Spécification
Étalonnage | Étalonné pour contenir |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042. Certificat d’étalonnage DAkkS sur demande. |
Matériau du bouchon | Verre |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Type de goulot | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Type de goulot | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11884160
|
BRAND™
37446 |
20 ml | 10/19 | Étroit | ±0,04 ml |
116.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10504021
|
BRAND™
37453 |
1000 ml | 24/29 | Étroit | ±0.4 ml |
102.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11623209
|
BRAND™
37438 |
5 ml | 10/19 | Large | ±0,04 ml |
75.05€
2 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11633209
|
BRAND™
37443 |
10 ml | 10/19 | Étroit | ±0,04 ml |
136.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11894020
|
BRAND™
37447 |
25 ml | 10/19 | Étroit | ±0,04 ml |
74.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11653209
|
BRAND™
37445 |
50 ml | 14/23 | Large | ± 0,10 ml |
79.65€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11824170
|
BRAND™
37448 |
50 ml | 12/21 | Étroit | ± 0,06 ml |
78.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11804030
|
BRAND™
37449 |
100 ml | 14/23 | Étroit | ± 0,10 ml |
125.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11814030
|
BRAND™
37450 |
200 ml | 14/23 | Étroit | ± 0,15 ml |
98.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11844180
|
BRAND™
37451 |
250 ml | 14/23 | Étroit | ± 0,15 ml |
107.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11814170
|
BRAND™
37452 |
500 ml | 19/26 | Étroit | ±0.25 ml |
131.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- En verre borosilicaté ambré
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend un bouchon en verre ambré, interchangeable avec un bouchon en polypropylène.
- Le flacon ambré foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles.
- Numéro de lot et certificat inclus avec l’emballage.
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Verre | |
Verre borosilicaté |
DIN EN ISO 1042. Certificat d’étalonnage DAkkS sur demande. | |
Ambré | |
A |