Learn More
Brand x2 Fiole A cert. 5 ml, NS7/16, PP-stop
Marque: Brand 36403
24.90 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
x2 Fiole A cert. 5 ml, NS7/16, PP-stop
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg