Learn More
Bollé Safety Surlunettes de sécurité
Click to view available options
Poids (métrique):
33 g
67 g
68 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Monture très enveloppante
- Protection latérale, supérieure et inférieure
Spécification
Spécification
| Type de produit | Surlunettes de sécurité |
| Poids (métrique) | 33 g |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Polycarbonate |