Learn More
Bollé Safety Surlunettes de sécurité
Code produit. 13128766
Click to view available options
Poids (métrique):
33 g
67 g
68 g
Conditionnement:
1 pièce
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 13128766
Marque: Bollé Safety OVLITLPSI
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Profitez d’une sécurité maximale garantie pour tous, y compris les porteurs de lunettes de prescription, avec des lunettes de sécurité en polycarbonate de Bollé Protection™, Over The Glasses (OTG), également dotées d’un style très enveloppant et attrayant.
  • Monture très enveloppante
  • Protection latérale, supérieure et inférieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Surlunettes de sécurité
Poids (métrique) 33 g
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate