Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Over-the-Glasses, OTG
Click to view available options
Poids (métrique):
33 g
67 g
68 g
Description
- Monture très enveloppante
- Protection latérale, supérieure et inférieure
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Antibuée |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Surlunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Bleu cristal |
Nb par paquet | 1paire |
Poids (métrique) | 68 g |
Matériau | Polycarbonate |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | PVC |