Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité transparentes BLAST
16.34 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23287" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23287" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur : transparent
Description
- Verres transparents.
- Technologie approuvée pour une utilisation continue et qualité optique parfaite certifiée.
- Revêtement anti-rayures.
- Revêtement anti-buée.
- Protection UVA / UVB à 99,9 %.
- Rembourrage en mousse respirante.
- Vision panoramique.
- Rotation à bille.
- Sangle réglable.
- Goulotte de débordement pour les liquides.
- Adaptables sur les lunettes obtenues sur ordonnance.
- Compatibles avec les demi-masques respiratoires.
- Peuvent être utilisées comme écran de protection facial avec une visière accessoire.
- La protection des verres et de la monture contre les chocs à moyenne énergie résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 120 m/s.
- Protection des verres et de la monture contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Protection des montures contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion.
- Protection des montures contre les gouttelettes, les éclaboussures, le métal en fusion et les solides chauds.
- Certificat de la norme européenne CE disponible.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat de la norme européenne CE disponible. |
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Bleu, noir |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Matériau | PC |
Matériau de la monture | TPR |
Protection UV | Oui |