Learn More
BLAME/SLAMF8 Antibody (242), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-90657PE
489.60 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
BLAME/SLAMF8 Monoclonal antibody specifically detects BLAME/SLAMF8 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
RUO | |
Mouse |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BLAME/SLAMF8 Antibody (242), PE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PE
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu