Learn More
IKA™ Agitateur à lame
L’élément d’agitateur à lames multiples, vertical, est utilisé pour mélanger le matériau du haut et du bas à des vitesses moyennes à élevées.
Marque: IKA™ 0020001206
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Génère un flux radial
- Pour le prélèvement des matières à mélanger à partir du haut et du bas
- Pour aérer des milieux à faible viscosité et homogénéiser des solides dans des liquides
- À utiliser à des vitesses moyennes à élevées.
Spécification
Modèle R 3004 | |
0,3 in | |
8 mm | |
14 in | |
Turbine à lame |
1,2 in | |
30 mm | |
Aérer des milieux à faible viscosité et homogénéiser les solides dans les liquides | |
359 mm |