Learn More
Caframo™ Turbine à lames inclinées
Mélangez les lots de laboratoire avec possibilité d’évolution.La rotation à 4 lames, vers la gauche, de la turbine inclinée crée un flux axial avec un cisaillement modéré.La conception des lames correspond aux turbines de production pour offrir une possibilité d’évolution.Convient parfaitement au mélange de liquide, au transfert de chaleur et à la mise en suspension des matières solides.
Marque: Caframo™ A561
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Turbine à quatre lames inclinées
- Arbre non inclus
- Acier inoxydable 316L électropoli
- Flux axial et radial combinés
- Diamètre d’alésage : 8 mm (5/16 po)
Spécification
4 in | |
Caframo 1850 et 1540 | |
16,3 mm | |
Agitateur à turbine | |
Acier inoxydable 316L électropoli |
100 mm | |
Incorporation, mélange, dissolution et suspension | |
Lame et vis de réglage | |
46 g | |
1,6 oz. |