Learn More
Brady™ Rubans de signalisation noirs et jaunes
Click to view available options
Dimensions (L x l):
33 m x 38 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Description
- The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse.
- Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | 255311 |
| Description | Ruban de signalisation - Jaune/Noir |
| Dimensions (L x l) | 33 m x 38 mm |
| À utiliser avec (application) | Poteaux de marquage, pylônes, rebords de murs, arche de porte, voies de transport |
| Longueur (impériale) | 108.3 ft. |
| Longueur (métrique) | 33 m |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Épaisseur | 0,138 mm |
| Largeur (impériale) | 1.5 in. |
| Largeur (métrique) | 38,00 mm |
| Afficher plus |