Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre transparent de type 1, avec ensemble compte-gouttes
Code produit. 14883572 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
Conditionnement:
40 pièces
Code produit. 14883572
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fournit une distribution précise et fiable de divers échantillons. Les flacons en verre transparent de type 1 Fisherbrand™, avec ensemble compte-gouttes, sont fabriqués en verre neutre transparent de type 1.
  • Avec col vissant
  • Avec bouchons noirs et ampoules
  • Les compte-gouttes sont assemblés, mais ne sont pas montés sur les flacons
  • Ensemble compte-gouttes composé d’un tube de compte-gouttes en verre transparent monté sur un bouchon en polypropylène avec une ampoule en caoutchouc naturel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Borosilicate Glass
Volume (métrique) 10 ml
Type de goulot À vis
Type de filetage À vis
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Dropper Screw Cap
Hauteur (métrique) 58 mm
Quantité 40/Pk.
Type Flacon à vis