Learn More
WHEATON™ Black Screw Cap
Tubular Dram Vial Caps
36.93€ - 109.07€
Spécification
Couleur | Black |
---|---|
Matériau | Polypropylene |
Pré-fendu | No |
Stérilité | Non-sterile |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
30286523
|
WHEATON™
110060-666 |
666/Pk. |
82.37€
666 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30286506
|
WHEATON™
110060-882 |
882/Pk. |
109.07€
882 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30286528
|
WHEATON™
110061-399 |
399/Pk. |
49.31€
399 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30286513
|
WHEATON™
110062-231 |
231/Pk. |
41.81€
231 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30286516
|
WHEATON™
110062-264 |
264/Pk. |
47.78€
264 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30286511
|
WHEATON™
110063-190 |
190/Pk. |
37.32€
190 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30286515
|
WHEATON™
110064-140 |
140/Pk. |
36.93€
140 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
- Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
- The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
- Dram vial caps are available in black only and are manufactured from polypropylene and have a foil liner, and provide good barrier properties and resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohol
- Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately to match vials sizes and quantity per pack
Spécification
Black | |
No | |
Autoclavable | |
Vial |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Screw Cap |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
WHEATON™ Black Screw Cap