Learn More
Fisherbrand™ Bouchon PolyClone phénolique noir
Code produit. 11538182 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Finition de col:
20 à 400
24 à 400
28-400
38 à 400
Quantité:
1600/Cs.
4 100/carton
576/carton
5 500/carton
Conditionnement:
1600 pièces
4100 pièces
5500 pièces
576 pièces
Code produit. 11538182
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Forms an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier. Fisherbrand™ Black Phenolic PolyCone Caps are crack resistant.
PolyCone Lined Phenolic Caps form an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier. This liner molds itself around the sealing areas of the finish as the cap is screwed on, virtually eliminating leakage, evaporation, contamination, binding and backing off. Great for everything from liquids, to soaps, to macro-invertebrates.
  • Liner molds itself around the sealing areas of finish as cap is screwed on
  • Eliminates leakage, evaporation, contamination, binding and backing off
Spécification
Couleur Noir
Matériau Plastique
Quantité 1600/Cs.
Matériau de revêtement PolyCone
Finition de col 38 à 400
Type de produit Polycone Cap