Learn More
uvex Chaussure basse PU 65022 noire/orange - Largeur 11
L’absorption optimale des chocs, l’ajustement ergonomique, le faible poids et les excellentes caractéristiques climatiques garantissent des performances maximales au travail et redéfinissent les limites des chaussures de sécurité ; gamme dans les classes de protection S3 et S1 P.
173.00€
Spécification
Couleur | Noir, Orange |
---|---|
Matériau | Cuir |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17260711
|
uvex
6502235 |
35 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17270711
|
uvex
6502236 |
36 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17280711
|
uvex
6502237 |
37 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17290711
|
uvex
6502238 |
38 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17200721
|
uvex
6502239 |
39 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17210721
|
uvex
6502240 |
40 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17220721
|
uvex
6502241 |
41 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17230721
|
uvex
6502242 |
42 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17240721
|
uvex
6502243 |
43 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17250721
|
uvex
6502244 |
44 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17260721
|
uvex
6502245 |
45 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17270721
|
uvex
6502246 |
46 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17280721
|
uvex
6502247 |
47 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17290721
|
uvex
6502248 |
48 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17200731
|
uvex
6502249 |
49 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17210731
|
uvex
6502250 |
50 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17220731
|
uvex
6502251 |
51 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17230731
|
uvex
6502252 |
52 |
173.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Uvex 2 Shoe 6502.2 S3 SRC
- Sporty, multifunctional safety shoes
- Lightweight and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, which does not restrict flexibility
- Made with new developed technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
- Breathable, water-resistant, leather upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Comes with elastic laces for quick individual adjustment
- Virtually seamless design to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6502.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 35 to 52
Spécification
Noir, Orange | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Cuir | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S3 | |
ESD Safety Shoe |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Chaussure basse PU 65022 noire/orange - Largeur 11