missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Chaussures de sécurité de type mocassin léger ESD en cuir noir
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
43
44
45
46
Description
- CE EN ISO 20345:2011
- S2 SRA
- Lisse
- Embout de sécurité en acier
- Semelle de marche en PU antidérapante
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Pour lever le talon et le pied |
| Matériau de revêtement | Fibre d’argent |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 37 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intermédiaire antichoc |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | Mocassins légers |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu