Learn More
Hirschmann™ Burettes de classe AS avec robinet d’arrêt droit en verre, graduation noire
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Verre transparent
- Graduation de type cercle du point principal
- Avec graduation noire
- Conformes aux normes DIN EN ISO 385
- Robinet d’arrêt droit avec clé en verre
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Verre |
| Graduations | 0,05 mL |
| Comprend | Bandes Schellbach |
| Balance | Noir |
| Robinets d’arrêt | Droit |
| Matériau du robinet d’arrêt | Verre |
| Tolérance | ±0,03 ml |
| Type | Burette |
| Afficher plus |