Learn More
Noir ériochrome T
106.00€ - 332.00€
Spécification
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
---|---|
Odeur | Specific |
Couleur | Noir |
Quantité | 1 L |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11903333
|
Chem Lab
CL06.0504.1000 |
5 g/L |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11993323
|
Chem Lab
CL06.0501.1000 |
10 g/L |
332.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Soluble in water | |
Noir | |
Liquide |
Specific | |
1 L |