Learn More
Sièges Boeing noirs
276.00€ - 281.84€
Spécification
Hauteur (métrique) | 700 mm |
---|---|
Type de produit | Siège Boeing |
Couleur | Noir |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11933025
|
mb2
AT1B2D1NE2SKAINOIR |
5 roulettes |
276.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11923025
|
mb2
AT1B2D1NE3SKAINOIR |
5 tampons |
281.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Siège en tissu
- Assise et dossier large, confortable et ergonomique
- Grande résistance à l'abrasion
- Tissu lavable
- Assise/ dossier en mousse de polyuréthane injectée (45kg/m3), galette d'assise en bois moulé
- Tissu bleu en polypropylène
- Tissu noir, recouvert d'un enduit lavable
- Dossier réglable en profondeur et en inclinaison pour contact permanent
- Hauteur réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
- Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
- Accoudoirs et repose-pieds en option
- Noir lavable dossier réglable
Spécification
700 mm | |
Siège Boeing | |
Noir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sièges Boeing noirs