Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation conductrices pour stations de travail Qiagen™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10428472
Click to view available options
Volume (métrique):
300 pi
1000μL
1100μL
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
960 pièces
Code produit. 10428472
Marque: Thermo Scientific™ 951251
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez les performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ conçues pour les systèmes de pipetage universels Qiagen™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante.
Améliorez les performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ conçues pour les systèmes de pipetage universels Qiagen™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs pointes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatible avec : Qiagen Rosys, Colibri et BioRobot 3000/8000/9600/9604.
  • Disponible en version non stérile, stérile et avec la technologie de filtre ART™
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 300 pi
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Noir
Format Rack
Type de pointe Conducteur
Conditionnement 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte
À utiliser avec (équipement) Universal Fit, Qiagen
Gamme de produits Qiagen
Fit for Purpose Stérile
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.