Learn More
UVP Tube de rechange pour lampe d’inspection UV BL-15
La lampe UV BLB de longueur d’onde 365 nm est idéale pour les applications d’inspection dans les endroits difficiles à atteindre.
Marque: UVP 34-0017-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
15 W | |
Lampe d’inspection UV UVP™ BL-15 | |
434,8 mm |
365 nm | |
17,12 in | |
1 de chaque |