Learn More
Thermo Scientific™ BIX-02188, 95 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BIX-02188 |
| CAS | 334949-59-6 |
| Synonyme | (3 Z)-3-[[[3-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]phénylméthylène]-2,3-dihydro-2-oxo-1 H-indole-6-carboxamide |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C25 H24 N4 O2 |
| Poids de la formule | 412,49 |
| Forme physique | Solide |
| Type de produit | Réactif |
| Pureté | 95% |