Learn More
Bismuth Subsalicylate, MedChemExpress
Code produit. 16490988
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Code produit. 16490988
Marque: Medchem Express HYB0550
MedChemExpress Bismuth Subsalicylate is a potent and orally active antacid and anti-diarrheal agent. Bismuth Subsalicylate reduces inflammation/irritation of stomach and intestinal lining through inhibition of prostaglandin synthesis in vivo. Bismuth Subsalicylate is widely used for the research of diarrheal disorders, including indigestion, diarrhoea, nausea, et al.
Bismuth Subsalicylate is a potent and orally active antacid and anti-diarrheal agent. Bismuth Subsalicylate reduces inflammation/irritation of stomach and intestinal lining through inhibition of prostaglandin synthesis in vivo. Bismuth Subsalicylate is widely used for the research of diarrheal disorders, including indigestion, diarrhoea, nausea, et al.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth Subsalicylate
CAS 14882-18-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H5BiO4
Quantité 5 g
Synonyme Bismuth oxysalicylate Bismuth(III) salicylate basic
Informations sur la solubilité DMSO : 1 mg/mL (2.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[Bi](O)OC2=CC=CC=C12
Poids moléculaire (g/mol) 362.09
Poids de la formule 362.09
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.