Learn More
Sous-salicylate de bismuth, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
110.00€ - 350.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14882-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6BiO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 363.101 |
Numéro MDL | MFCD00085368 |
Clé InChI | QBWLKDFBINPHFT-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | bismuth subsalicylate, bismuth oxysalicylate, wismutsubsalicylat, bismuth oxide salicylate, stabisol, vismut, bismuthi subsalicylas, spiromak forte, pepto-bismol, bismutum subsalicylicum |
CID PubChem | 16682734 |
Nom IUPAC | 1,3,2$l^{2}-benzodioxabismin-4-one;hydrate |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)O[Bi]O2.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040395.30 |
250 g |
110.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040395.A1 |
1 kg |
350.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
To impart pearly surface to cellulose-base, polystyrene, and phenolformaldehyde resins. Typical tap bulk density 0.43g/cm^3Bismuth subsalicylate is used to treat temporary discomforts of the stomach and gastrointestinal tract, such as diarrhea, indigestion, heartburn and nausea. It also acts as an antacid. It is practiced to decrease the number of bowel movements and to make the stool firmer. It is also used to reduce inflammation within the intestine. It is further used in growth media for selective isolation of microorganisms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14882-18-9 | |
363.101 | |
QBWLKDFBINPHFT-UHFFFAOYSA-L | |
16682734 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)O[Bi]O2.O |
C7H6BiO4 | |
MFCD00085368 | |
bismuth subsalicylate, bismuth oxysalicylate, wismutsubsalicylat, bismuth oxide salicylate, stabisol, vismut, bismuthi subsalicylas, spiromak forte, pepto-bismol, bismutum subsalicylicum | |
1,3,2$l^{2}-benzodioxabismin-4-one;hydrate |
Spécification
Bismuth subsalicylate | |
Blanc | |
96% | |
MFCD00085368 | |
Practically insoluble in water,alcoholSoluble in acid and alkali. Insoluble in cold water,ethanol,diethyl ether and n-octanol. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)O[Bi]O2.O | |
363.101 | |
362.09 | |
White powder |
14882-18-9 | |
Poudre | |
C7H6BiO4 | |
bismuth subsalicylate, bismuth oxysalicylate, wismutsubsalicylat, bismuth oxide salicylate, stabisol, vismut, bismuthi subsalicylas, spiromak forte, pepto-bismol, bismutum subsalicylicum | |
QBWLKDFBINPHFT-UHFFFAOYSA-L | |
1,3,2$l^{2}-benzodioxabismin-4-one;hydrate | |
16682734 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-953-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2985000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth subsalicylate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only